Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR-software
Artikelnummer. 15779714 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10 pladser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15779714 10 pladser Hver
1 options
Artikelnummer. 15779714 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4472048
Forventet forsendelse: 24-11-2026
QuantStudio™ 12K Flex Software understøtter QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System
  • QuantStudio™ 12K Flex Software understøtter QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System.
  • Softwaren giver brugeren mulighed for at åbne og analysere eksperimenter genereret fra QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System.
  • Softwaren gør det også muligt for brugeren at opsætte eksperimenter, sende eksperimenter til instrumentet, styre den termiske cyklusproces i instrumentet, indsamle data og analysere de indsamlede data, alt sammen på en integreret og strømlinet måde.
  • Denne konfiguration inkluderer et licenssæt med 10 nøgler til 10 brugere. Download softwareinstallationsprogrammet (en licensnøgle kræves for brug)
  • QuantStudio™ Systemets startskærm muliggør lancering af analyseapplikationer inde fra applikationen
  • Ny Sample Tracker-software til OpenArray™ plader
  • Nemt at opsætte eksperimenter for både nybegyndere og avancerede brugere til 384-brønd og OpenArray™ blokke
  • Tilpasset optisk filtervalg til mere komplekse applikationer, såsom multipleksing
  • QuickStart opsætning, så du kan begynde en løbetur med det samme og indtaste pladeoplysninger senere
  • Evne til at løbe op til fire OpenArray™ pladeforsøg på én gang
  • Realtidsovervågning af forstærkningskurver giver dig mulighed for at se et løbsforløb (kan også ses fra en ekstern pc)
  • Auto-baseline og auto-tærskel for forenklet dataanalyse
  • Alternativ metode til dataanalyse ved hjælp af en ikke-tærskel CT-kaldemetode
  • Visning med flere plots til samtidig vurdering af data fra fire perspektiver
  • Automatiseret SNP-genotypekald med intuitivt grafisk output og kvalitetsværditildeling
  • Fejlfinding af flag for at hjælpe dig med at diagnosticere og løse problematiske eksperimenter
  • Værktøjstip til nem identifikation af prøvebrønde, når du ser amplifikationskurver eller SNP-genotypingplot
  • E-mail-beskeder for at advare dig, når en løbetur er startet eller afsluttet
  • Nem klippe-og-klistre funktionalitet
  • eksporter nemt til Microsoft™ PowerPoint™ software, Excel™ software eller direkte som en .JPEG-fil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Realtids PCR-dataanalyse
Til brug med (applikation) PCR-styring, QuantStudio™ 12K Flex RTPCR-system
Til brug med (udstyr) QuantStudio 12k Flex
Licens 10 sæde
Operativsystem Windows 7 32-bit
Produktlinje QuantStudio
Mængde 10 pladser
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.