Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1 Real-Time PCR System, 96-brønds, 0,2 ml, bærbar computer
Shop alle Applied Biosystems produkterBeschreibung
Applied Biosystems QuantStudio 1 Real-Time PCR-systemet gør kvalitet og pålidelighed til det praktiske valg. Dette prisvenlige instrument tilbyder grundlæggende funktioner, der er ideelle for dem, der er nye i qPCR eller har et begrænset budget. På trods af sin prisvenlighed tilbyder 1-systemet QuantStudio kvaliteten, pålideligheden og den avancerede brugeroplevelse, som vores QuantStudio instrumentfamilie har.
Funktioner ved 1-systemet QuantStudio omfatter:
- Touchskærm: En – stor 8,5-tommer interaktiv touchskærm
- Fast blok – én fast 96-brønd, 0,2-ml isotermisk blok med en let tilgængelig manuel skuffe
- Multiplexing-funktionalitet – tilbyder de tre mest anvendte excitations- og emissionsfiltre: FAM, VIC, og ROX
- Protokoller forudoptimerede protokolskabeloner –
- Software–, intuitiv software, der understøtter analyse via webbrowser eller stationær computer
- Farver – tre filtre kalibreret til FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE og JUN/ROX/Texas Red farver
- Følsomhedsdetektering – af forskelle så små som 1,5-fold størrelser i singleplex-reaktioner
Thermo Fisher Connect
Thermo Fisher Connect med cloud-baserede tjenester giver forskere et sikkert sted at lagre, analysere og dele data. Upload data fra instrumentet eller upload dine egne filer fra hvor som helst, hvor du har adgang til nettet. Applied Biosystems qPCR Analysemoduler i Thermo Fisher Connect er webbrowser-baserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge.
Let at bruge
1 QuantStudio Real-Time PCR-system er kompakt i formen, fabrikskalibreret og leveret i brugervenlig emballage for at muliggøre hurtig og enkel installation til øjeblikkelig brug. Den interaktive touchskærm giver en moderne brugervenlighedsoplevelse, og den forenklede instrumentsoftware/forudoptimerede protokolskabeloner gør det muligt for brugere på alle erfaringsniveauer hurtigt at sætte op og starte en kørsel.
Design- og analysesoftware
Mulighed 1: QuantStudio Design og analyse cloud-software
- Understøtter webbrowser-baseret systemkonfiguration med PC eller MAC
- Strømlinet software for forbedret brugervenlighed og responstid
- Muliggør sikker adgang til dine data, når og hvor du vil, via Thermo Fisher Connect
- Ingen software at installere, ingen licenser og ingen versioner at opdatere
Mulighed 2: QuantStudio Design og Analyse desktop-software
- Understøtter traditionel co-lokeret computersystemkonfiguration på Windows™ OS 7 og Windows™ 10
- Strømlinet software for forbedret brugervenlighed og responstid
- Ingen licenser til køb
Resultater, du kan stole på
Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument datanøjagtighed opnås med OptiFlex teknologi, som har tre koblede excitations- og emissionsfilterkanaler med hvid LED.
Analyse af følsomme data
Detekter ændringer i målmængden så små som 1,5 gange i single-plex-reaktioner og opnår 10 logaritmer af lineært dynamisk område.
Høj applikationsalsidighed
Enkle og optimerede protokoller, pålidelige analyser og reagenser samt intuitiv software er tilgængelige til en bred vifte af anvendelser, herunder genekspression, genetisk variation, genregulering og mere.
Spezifikation
Spezifikation
| Blokformat | Ikke-udskiftelige |
| Format | 96-brønds plade |
| Reaktionsvolumenområde | 10 til 100μ L |
| Indhold og opbevaring | Laptop |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ |
| Produktlinje | Applied Biosystems™ QuantStudio |
| Display Type | 8,5 tommer Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (metrisk) | 27 cm |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Mehr anzeigen |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.