Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 1 Real-Time PCR-system, 96-brønds, 0,2 ml, desktop
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems QuantStudio 1 Real-Time PCR System gør kvalitet og pålidelighed til det praktiske valg. Dette prisbillige instrument tilbyder grundlæggende funktioner, der er ideelle for dem, der er nye til qPCR, eller dem, der har et begrænset budget. På trods af dets overkommelighed er QuantStudio 1-system tilbyder vores kvalitet, pålidelighed og avancerede brugeroplevelse QuantStudio familie af instrumenter.
Funktioner af QuantStudio 1 system inkluderer:
- Touchscreen —en stor 8,5-tommer interaktiv touchskærm
- Fast blok —en fast 96-brønds, 0,2 mL isotermisk blok med en let-at-åbne manuel skuffe
- Multiplexing-kapacitet —tilbyder de tre mest almindeligt anvendte excitations- og emissionsfiltre: FAM , VIC , og ROX
- Protokoller —præoptimerede protokolskabeloner
- Software —intuitiv software, der understøtter analyse via webbrowser eller stationær computer
- Farver —tre filtre kalibreret til FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE og JUN/ROX/Texas Red farvestoffer
- Følsomhed —detekterer forskelle så små som 1,5-fold mængder i singleplex-reaktioner
Thermo Fisher Connect
Thermo Fisher Connect med sky-aktiverede tjenester giver videnskabsfolk et sikkert sted at gemme, analysere og dele data. Upload data fra instrumentet eller upload dine egne filer hvor som helst du har internetadgang. Applied Biosystems qPCR-analysemoduler indenfor Thermo Fisher Connect er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge.
Let at bruge
De QuantStudio 1 Real-Time PCR System er kompakt i form, fabrikskalibreret og leveret i brugervenlig emballage for at muliggøre hurtig og enkel installation til øjeblikkelig brug. Den interaktive berøringsskærm giver en moderne brugervenlighedsoplevelse, og den forenklede instrumentsoftware/præ-optimerede protokolskabeloner giver brugere på ethvert erfaringsniveau mulighed for hurtigt at konfigurere og starte en løbetur.
Design og analyse software
Mulighed 1:QuantStudio Design og analyse cloud software
- Understøtter webbrowser-baseret systemkonfiguration med pc eller MAC-computer
- Strømlinet software for forbedret brugervenlighed og responstid
- Muliggør sikker adgang til dine data, når og hvor du vil igennem Thermo Fisher Connect
- Ingen software at installere, ingen licenser og ingen versioner at opdatere
Mulighed 2:QuantStudio Design og analyse desktop software
- Understøtter traditionel samplaceret computersystemkonfiguration på Windows™ 7 og Windows™ 10 OS
- Strømlinet software for forbedret brugervenlighed og responstid
- Ingen licenser til at købe
Resultater, du kan stole på
Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument data nøjagtighed opnås med OptiFlex teknologi, som har tre koblede excitations- og emissionsfilterkanaler med hvid LED.
Følsom dataanalyse
Detekter ændringer i målmængde så små som 1,5 gange i single-plex reaktioner og opnå 10 logs af lineært dynamisk område.
Høj anvendelses-alsidighed
Enkle og optimerede protokoller, pålidelige analyser og reagenser og intuitiv software er tilgængelige til en bred vifte af applikationer, herunder genekspression, genetisk variation, genregulering og mere.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Ikke-udskiftelige |
| Format | 96-brønds plade |
| Reaktionsvolumenområde | 10 til 100μ L |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ |
| Ekstern computer | Desktop |
| Produktlinje | Applied Biosystems™ QuantStudio |
| Display Type | 8,5 tommer Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (metrisk) | 27 cm |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Vis mere |