Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 1-pakke
Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års ABRC support PLUS
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse), depotreparation med udlånt instrument
1 år fra fabrikanten + 3 års ABRC support PLUS
Excitation:
450 eller 600 nm/500 til 640 nm
Klar, hvid LED
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Berøringsskærm — en stor 8,5-tommer interaktiv berøringsskærm
- Fikseret blok — én fikseret 96-brønds, 0,2 ml isotermisk blok med en manuel skuffe, der er let at åbne
- Reaktionsvolumen — 10–100 μl
- Kapacitet for multipleksing — har de tre mest almindeligt anvendte excitations- og emissionsfiltre: FAM, VIC og ROX
- Protokoller — præoptimerede protokolskabeloner
- Software — intuitiv software, der understøtter analyse via browser eller desktop
- Farver — tre filtre kalibreret til FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE og JUN/ROX/Texas Red farver
- Sensitivitet — detekterer forskellige mængder ned til 1,5-fold i singlepleks-reaktioner
- Dimensioner (H x B x D) og vægt — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | PC (bærbar) |
| Termisk ensartethed | 0,4 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (metrisk) | 27 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Maks. Rampehastighed | 3,5 °C/s |
| Vis mere |