Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 1-pakke
Artikelnummer. 16130361 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års ABRC support PLUS
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse), depotreparation med udlånt instrument
1 år fra fabrikanten + 3 års ABRC support PLUS
Excitation:
450 eller 600 nm/500 til 640 nm
Klar, hvid LED
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indhold og opbevaring garanti Excitation Pakningsstørrelse
16130361 PC (bærbar) 1 år fra fabrikanten + 1 års ABRC support PLUS 450 eller 600 nm/500 til 640 nm Hver
16110371 Ingen pc 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse), depotreparation med udlånt instrument Klar, hvid LED Hver
16150361 Ingen pc 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) 450 eller 600 nm/500 til 640 nm -
16120361 Ingen pc 1 år fra fabrikanten + 1 års ABRC support PLUS Klar, hvid LED Hver
16180361 Ingen pc 1 år fra fabrikanten + 3 års ABRC support PLUS Klar, hvid LED -
16120371 PC (bærbar) 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse), depotreparation med udlånt instrument 450 eller 600 nm/500 til 640 nm Hver
16160361 PC (bærbar) 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Klar, hvid LED -
16190361 PC (bærbar) 1 år fra fabrikanten + 3 års ABRC support PLUS Klar, hvid LED -
16130371 PC (opretstående kabinet) 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse), depotreparation med udlånt instrument Klar, hvid LED Hver
16170361 PC (opretstående kabinet) 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Klar, hvid LED Hver
16140361 PC (opretstående kabinet) 1 år fra fabrikanten + 1 års ABRC support PLUS Klar, hvid LED Hver
16100371 PC (opretstående kabinet) 1 år fra fabrikanten + 3 års ABRC support PLUS Klar, hvid LED Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16130361 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A42868
Sammen når vi videnskabelige milepæle
Brug rabatkode 27938
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Tilbyder grundlæggende funktioner, der er ideelle for dem, der er nye til qPCR, eller dem, der har et begrænset budget. På trods af dets overkommelige pris tilbyder QuantStudio 1-systemet kvalitet, pålidelighed og avanceret brugeroplevelse.
  • Berøringsskærm — en stor 8,5-tommer interaktiv berøringsskærm
  • Fikseret blok — én fikseret 96-brønds, 0,2 ml isotermisk blok med en manuel skuffe, der er let at åbne
  • Reaktionsvolumen — 10–100 μl
  • Kapacitet for multipleksing — har de tre mest almindeligt anvendte excitations- og emissionsfiltre: FAM, VIC og ROX
  • Protokoller — præoptimerede protokolskabeloner
  • Software — intuitiv software, der understøtter analyse via browser eller desktop
  • Farver — tre filtre kalibreret til FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE og JUN/ROX/Texas Red farver
  • Sensitivitet — detekterer forskellige mængder ned til 1,5-fold i singlepleks-reaktioner
  • Dimensioner (H x B x D) og vægt — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring PC (bærbar)
Termisk ensartethed 0,4 °C
Volumen 96
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 27 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års ABRC support PLUS
Dybde (metrisk) 50 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Maks. Rampehastighed 3,5 °C/s
Oversigt QuantStudio 1
Excitation 450 eller 600 nm/500 til 640 nm
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0,2 ml (96-brønd)
Multiplex Op til 3 mål
Forkalibrerede farvestoffer FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red farver
Vægt 26 kg
Blokkonfigurationer 96-brønd