Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 1-pakke
Tilbyder grundlæggende funktioner, der er ideelle for dem, der er nye til qPCR, eller dem, der har et begrænset budget. På trods af dets overkommelige pris tilbyder QuantStudio 1-systemet kvalitet, pålidelighed og avanceret brugeroplevelse.
Brand: Applied Biosystems™ A42877
Beskrivelse
- Berøringsskærm — en stor 8,5-tommer interaktiv berøringsskærm
- Fikseret blok — én fikseret 96-brønds, 0,2 ml isotermisk blok med en manuel skuffe, der er let at åbne
- Reaktionsvolumen — 10–100 μl
- Kapacitet for multipleksing — har de tre mest almindeligt anvendte excitations- og emissionsfiltre: FAM, VIC og ROX
- Protokoller — præoptimerede protokolskabeloner
- Software — intuitiv software, der understøtter analyse via browser eller desktop
- Farver — tre filtre kalibreret til FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE og JUN/ROX/Texas Red farver
- Sensitivitet — detekterer forskellige mængder ned til 1,5-fold i singlepleks-reaktioner
- Dimensioner (H x B x D) og vægt — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
Tekniske data
PC (bærbar) | |
96 | |
40 cm | |
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse), depotreparation med udlånt instrument | |
4 °C til 99,9 °C | |
QuantStudio 1 | |
0,2 ml (96-brønd) | |
FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red farver | |
96-brønd |
0,4 °C | |
Berøringsskærm | |
27 cm | |
50 cm | |
3,5 °C/s | |
450 eller 600 nm/500 til 640 nm | |
Op til 3 mål | |
26 kg |