Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststrimler
Artikelnummer. 15171136 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Oversigt:
LubriCheck
Pereddikesyre 500
Sølv
Samlet jern 1000
Rækkevidde:
0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/L Ag
0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/L KOH
0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Fe2+ /3+
0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/L pereddikesyre
Farvekode:
Gul til Brun
Gul til Grøn
Gul til blå
Hvid til mørkerød
Til brug med (applikation):
Bestemmelse af kaliumhydroxid
Bestemmelse af pereddikesyre
Bestemmelse af sølv
Bestemmelse af totalt jern 1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Rækkevidde Farvekode Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15171136 Sølv 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/L Ag Gul til Brun Bestemmelse af sølv -
11807073 Pereddikesyre 500 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/L pereddikesyre Gul til Grøn Bestemmelse af pereddikesyre Pakke med 100
10078222 LubriCheck 0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/L KOH Gul til blå Bestemmelse af kaliumhydroxid Pakke med 100
12691515 Samlet jern 1000 0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Fe2+ /3+ Hvid til mørkerød Bestemmelse af totalt jern 1000 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15171136 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 91350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 DKK
    190.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.01 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør hurtige, nemme analyser på stedet. Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststrimler er klar til brug semi-kvantitative test, der skifter farve afhængigt af koncentrationen af analytten i prøven. Læs resultater ved hjælp af farveskalaen eller med Quantofix™ Slap af.
Quantofix™ teststrimler opfylder alle krav til en moderne hurtigtest. Analytiske fagfolk såvel som lejlighedsvise testere sætter pris på teststrimlerne for hurtig og nem analyse direkte på interessepunktet. Disse tests bruges ofte til hurtigt at kontrollere, om vigtige parametre er i det ønskede område. De leverer et øjeblikkeligt resultat og muliggør dermed en hurtig respons.
  • Hurtig
    • Bare Dip& Læse
    • Resultater inden for sekunder
    • Altid klar til brug
  • Let
    • Ingen kalibrering
    • Ingen vedligeholdelse
    • Intet tilbehør
  • Pålidelig
    • Tørremiddel i proppen for optimal beskyttelse af strimlerne mod fugt
    • Farvekort bekræftet med sporbare standarder
    • Automatisk evaluering med Quantofix™ Slap af for sikker dokumentation
Tekniske data
Farvekode Gul til Brun
Oversigt Sølv
Koncentration 0 til 10 mg/L
Detekterbare analytter Sølv
Format Semi kvalitative teststrimler
Type Sølvsulfid
Til brug med (applikation) Bestemmelse af sølv
Mængde 100 pakke
Rækkevidde 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/L Ag
Test tid 15 sek.