Beskrivelse
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af sulfit i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfitteststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
- Hurtig: giver pålidelige resultater inden for 20 sekunder
- Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
- Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Hvid til laks |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af sulfit |
| Gradueringer | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L SO32- |
| Mængde | 100 pakke |
| Opbevaringskrav | 30 °C |
| Test tid | 20 sek. |
| Type | Semi-kvalitativ teststrimmel |