Beskrivelse
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af sulfat i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfat teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
- Hurtig: Giver pålidelige resultater inden for to minutter
- Fremragende til brug i drikkevareindustrien
- Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
- Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Rød til gul |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af Sulfat |
| Gradueringer | <200,> 400,> 800,> 1200,> 1600mg/L SO42- |
| Mængde | 100 pakke |
| Opbevaringskrav | 30 °C |
| Test tid | 2 min. |
| Type | Semi-kvalitativ teststrimmel |