Få mere at vide
Macherey-Nagel™ QUANTOFIX™ Slap af
Artikelnummer. 12753561 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Rækkevidde:
Temperaturområde: 5 °C til 40 °C
Artikelnummer. Rækkevidde
12753561 Temperaturområde: 5 °C til 40 °C
1 options
Artikelnummer. 12753561 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 91346
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Reflektometer til evaluering af teststrimler. QUANTOFIX Relax er den ideelle enhed til objektiv evaluering af vores QUANTOFIX teststrimler.
Tekniske data
Rækkevidde Temperaturområde: 5 °C til 40 °C