Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxid 25 Semi-kvantitative teststrimler
Artikelnummer. 10528482 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Farveindikator:
Hvid til blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farveindikator Pakningsstørrelse
10528482 Hvid til blå Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10528482 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 91319
 Begrænset vare
På lager
Ideel til at teste lave niveauer af peroxid i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 25 semi-kvantitative teststrimler bruger en nem dip-and-read procedure og giver pålidelige resultater inden for 15 sekunder.
  • Hurtigt: de fleste test kan udføres i 10s til 120s
  • Praktisk: sæt klar til brug, prækalibreret, indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser
  • Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
  • Holdbarhed: 2. 5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Farveindikator Hvid til blå
Format Strip
Til brug med (applikation) Bestemmelse af peroxid 25
Gradueringer 0, 0,5, 2, 5, 10, 25 mg/L H2O2
Mængde 100 pakke
Opbevaringskrav 30 °C
Test tid 15 sek.
Type Semi-kvalitativ teststrimmel