Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxid 1000 teststrimmelsæt
Artikelnummer. 10233952 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Hvid til Brun
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10233952
Brand: Macherey-Nagel™ 91333
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af peroxidniveauer i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 1000 teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af peroxidniveauer i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 1000 teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
  • Klar til brug
  • Hurtig: giver pålidelige resultater inden for 45 sekunder
  • Sikrer optimal desinfektion og verificerer styrkeniveauer
  • Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
  • Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Farveindikator Hvid til Brun
Format Strip
Til brug med (applikation) Bestemmelse af peroxid 1000
Gradueringer 0, 50, 150, 300, 500, 800, 1000mg/L H2O2
Mængde 100 pakke
Opbevaringskrav 30 °C
Test tid 15 sek.
Type Semi-kvalitativ teststrimmel