Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Peroxid 100 teststrimmelsæt
Artikelnummer. 10159960 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Farveindikator:
Hvid til blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farveindikator Pakningsstørrelse
10159960 Hvid til blå Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10159960 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 91312
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af peroxidniveauer i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100 teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af peroxidniveauer i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Peroxide 100 teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
  • Klar til brug
  • Hurtig: giver pålidelige resultater inden for 15 sekunder
  • CE-mærket og velegnet til brug i sundhedsmiljøet
  • Kan bruges i kemiske laboratorier til at kontrollere organiske opløsningsmidler
  • Test for resterende peroxid i rengøringsprocedurer med højpotente desinfektionsmidler
  • Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
  • Holdbarhed: 2,5 år, opbevares ved stuetemperatur
Tekniske data
Farveindikator Hvid til blå
Format Strip
Til brug med (applikation) Bestemmelse af peroxid 100
Gradueringer 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/L H2O2
Mængde 100 pakke
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Test tid 15 sek.
Type Semi-kvalitativ teststrimmel