Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrit teststrimmelsæt
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Gul til rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af nitrit i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrit teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
- Klar til brug
- Hurtigt: giver pålidelige resultater inden for et minut
- Fremragende til kontrol af kølesmøremidler og akvakultur/fiskeopdræt
- Præcis: farvekort justeret og tjek ved hjælp af certificerede standardløsninger
- Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Gul til rød |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af nitrit |
| Gradueringer | 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80 mg/L NO 2 - |
| Mængde | 100 pakke |
| Opbevaringskrav | 30 °C |
| Test tid | 1 min. |
| Type | Semi-kvalitativ teststrimmel |