Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nikkel teststrimmelsæt
Artikelnummer. 10100491 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Hvid til lys rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10100491
Brand: Macherey-Nagel™ 91305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af nikkel i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nikkel Test Strip Kits er semikvantitative, leveres præ-kalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
  • Klar til brug
  • Hurtig: giver pålidelige resultater inden for 30 sekunder
  • Fremragende til brug i metalpletteringsprocesser og galvaniseringsløsninger
  • Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
  • Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Farveindikator Hvid til lys rød
Format Strip
Til brug med (applikation) Bestemmelse af nikkel
Gradueringer 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000mg/L Ni2+
Mængde 100 pakke
Opbevaringskrav 30 °C
Test tid 30 sek.
Type Semi-kvalitativ teststrimmel