Beskrivelse
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af kobber i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Kobberteststrimmelsæt er semikvantitative, leveres præ-kalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
- Klar til brug
- Hurtig: giver pålidelige resultater inden for 20 sekunder
- Fremragende til galvaniseringsprocessen og vandprøvetagning
- Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
- Selvlevetid: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Hvid til rød/violet |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af kobber |
| Gradueringer | 0, 10, 30, 100, 300 mg/L Cu1+ /2+ |
| Mængde | 100 pakke |
| Opbevaringskrav | 30 °C |
| Test tid | 20 sek. |
| Type | Semi-kvalitativ teststrimmel |