Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Klor teststrimmelsæt
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Hvid til rød/violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Klar til brug
- Hurtigt: giver pålidelige resultater inden for et minut
- Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
- Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Hvid til rød/violet |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af klor |
| Gradueringer | 0, 1, 3, 10, 30, 100mg/L Cl2 |
| Mængde | 100 pakke |
| Opbevaringskrav | 30 °C |
| Test tid | 1 min. |
| Type | Semi-kvalitativ teststrimmel |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- QUANTOFIX Chlorine
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Indeholder: pyridine, potassiumcyanide