Beskrivelse
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af klorid i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Kloridteststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
- Klar til brug
- Hurtigt: giver pålidelige resultater inden for et minut
- Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
- Holdbarhed: 2,5 år, opbevares mellem 2-8 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Brun til gul |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af klorid |
| Gradueringer | 0, 500, 1000, 1500, 2000,≥ 3000mg/L Cl- |
| Mængde | 100 pakke |
| Opbevaringskrav | Opbevares mellem 2 −8 °C |
| Test tid | 1 min. |
| Type | Semi-kvalitativ teststrimmel |