Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Ammonium teststrimmelsæt
Artikelnummer. 10587302 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Lys gul til orange
Pakningsstørrelse:
81g
Artikelnummer. 10587302
Brand: Macherey-Nagel™ 91315
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af ammonium i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ammonium teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
  • Klar til brug
  • Hurtig: Giver pålidelige resultater inden for 10 sekunder
  • Fremragende til industrielt spildevand og gødningstunge landdistrikter
  • Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
  • Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Farveindikator Lys gul til orange
Format Strip
Til brug med (applikation) Bestemmelse af ammonium
Gradueringer 0, 10, 25, 50, 100, 200, 400 mg/L NH4+
Mængde 100 pakke
Opbevaringskrav 30 °C
Test tid 10 sek.
Type Semi-kvalitativ teststrimmel
compliance-icons
Produktidentifikator
  • QUANTOFIX Ammonium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide solution