Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 960 for Human Osteopontin
Artikelnummer. 18441900
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18441900 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18441900 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / 1 sæt
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For use with catalog numbers DOST00, SOST00, PDOST00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Osteopontin (OPN)
Gen-id (Entrez) 6696
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human