Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1099 Human S100A8/S100A9
Artikelnummer. 30001942
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001942 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001942 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For use with catalog number DS8900
Long Name: S100 Calcium Binding Protein A8/S100 Calcium Binding Protein A9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Type Quantikine Immunoassay Control Set 893 Human S100A8/S100A9
Gen-id (Entrez) 6279 (Human)
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human