Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1149 for Human Hepcidin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Type | Quantikine Immunoassay Control Set 881 for Human Hepcidin |
| Tilsigtet brug | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 1 stk. |