Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 860 for Human CXCL9/MIG
Artikelnummer. 30001966
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001966 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001966 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For use with catalog number DCX900
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter CXCL9 (MIG)
Gen-id (Entrez) 4283
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human