Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 819 for Insulin
Artikelnummer. 18782518
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18782518 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18782518 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
For use with catalog number DINS00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Insulin
Gen-id (Entrez) 3630
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human, Porcine, Canine