Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 756 for Human C1qR1/CD93
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbare analytter | C1qR1/CD93 |
| Gen-id (Entrez) | 22918 |
| Tilsigtet brug | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 1 stk. |
| Kilde | Human |