Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 665 for Human Serpin A12
Artikelnummer. 30001863
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001863 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001863 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For use with catalog number DSA120
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Serpin A12
Gen-id (Entrez) 145264
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human