Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 637 for Human Total MMP-3
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbare analytter | MMP-3 |
| Gen-id (Entrez) | 4314 |
| Tilsigtet brug | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 1 stk. |
| Kilde | Human |