Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 605 for Human BMP-4
Artikelnummer. 30001904
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001904 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001904 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
For use with catalog number DBP400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter BMP-4
Gen-id (Entrez) 652
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human