Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 402 for Human Fas Ligand
Artikelnummer. 30001861
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001861 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001861 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC89
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 DKK
    1462.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For use with catalog number DFL00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Fas Ligand/TNFSF6
Gen-id (Entrez) 356
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human