Få mere at vide
R&DSystems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1203 Human Neuropilin-1
Artikelnummer. 18471910
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18471910 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18471910 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. QC187B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / 1 sæt
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For use with catalog number DNRP10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Gen-id (Entrez) 8829
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.