Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1183 Human IL-28B
Artikelnummer. 30001933
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001933 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001933 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
APRIL stimulates proliferation of tumor cell lines and increases tumorigenicity in nude mice
Long Name: A Proliferation-inducing Ligand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Type Quantikine Immunoassay Control Set 885 Human IL-28B
Gen-id (Entrez)
  • 8741 (Human)
  • 69583 (Mouse)
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.