Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1180 for Human Pro-MMP-10
Product Code. 30001950
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 stk.
Product Code. Mængde
30001950 1 stk.
1 options
Product Code. 30001950 Supplier R&D Systems™ Supplier No. QC131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
For use with catalog number DM1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter MMP-10
Prøvetype Biological Fluids
Type Immunoassay Control
Gen-id (Entrez) 4319
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human
Form Lyophilized