Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1171 for Human CD163
Artikelnummer. 30001905
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001905 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001905 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC61
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
For use with catalog number DC1630
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter CD163
Gen-id (Entrez) 9332
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human