Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1159 for Endothelin-1
Artikelnummer. 18411360
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18411360 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18411360 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC82
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / 1 sæt
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For use with catalog numbers DET100, SET100, PDET100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Endothelin-1
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Multi-species