Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1155 for Human CRP
Artikelnummer. 18462060
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18462060 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18462060 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC70B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / 1 sæt
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Should only be used for DCRP00B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Gen-id (Entrez) 1401
Mængde 1 stk.