Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 304 (D6050B)
Descripción
Quantikine Immunoassay Control Group 304 is designed for use as a control for human IL-6 assays.
- Analyte: Human IL-6
- Control composition: 1 vial each of low, mid, and high concentration controls
- Recommended use: Controls should be used undiluted and assayed as unknown specimens
- Stability: Stable for at least 6 months from date of receipt; once reconstituted, stable when stored at ≤-20°C
- Reconstitution: Reconstitute each vial with 2.0 mL of deionized or distilled water
- Range determination: Acceptable ranges (±3 SD) determined using R&D Systems Quantikine ELISA kits
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbare analytter | IL-6 |
| Type | Immunoassay Control |
| Gen-id (Entrez) | 3569 |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 1 stk. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?