Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control 1035 for Human ErbB3/Her3
Artikelnummer. 30000911
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30000911 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30000911 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For use with catalog number DERB30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Gen-id (Entrez) 265
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Human
Target enzym ErbB3/Her3