Få mere at vide
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Cntl Set 1027 Human CHI3L1/YKL-40
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detekterbare analytter | Chitinase 3-like 1 |
| Gen-id (Entrez) | 1116 |
| Tilsigtet brug | Control |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Mængde | 1 stk. |
| Kilde | Human |