Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Prøvebehandlingssæt, væv
Artikelnummer. 31941713
Skift visning
Mængde:
10 Samples
100 prøver
25 Samples
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31941713 100 prøver
32044554 10 Samples
32045154 25 Samples
32045111 100 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31941713 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QS0106
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
QuantiGene Sample Processing Kit for væv indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af vævshomogenater fra friske eller frosne dyre- eller plantevæv til brug i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser for RNA- eller DNA-mål.
QuantiGene Sample Processing Kit for væv indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af vævshomogenater fra friske eller frosne dyre- eller plantevæv til brug i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser for RNA- eller DNA-mål.
  • Let at følge instruktioner
  • Bevarer integriteten af RNA/DNA uden nedbrydning
  • Vælg den metode, der matcher din vævsprøve
Hvad du får
QuantiGene Sample Processing Kit for væv indeholder vores proprietære homogeniseringsopløsning, proteinase K, og detaljerede instruktioner til fremstilling af homogeniseret væv fra forskellige vævskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 75 ml homogeniseringsopløsning, opbevar ved 15 °C til 30 °C
• 360 μl Proteinase K (50 μg/μl), opbevar ved -20 °C
Format Sæt
Prøvetype Væv
Produktlinje QuantiGene
Produkttype Prøvebehandlingssæt
Mængde 100 prøver
Forsendelsestilstand Blue Ice
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.