Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Prøvebehandlingssæt, FFPE-prøver
Artikelnummer. 31942263
Skift visning
Mængde:
10 Samples
100 prøver
25 Samples
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31942263 100 prøver
32044511 10 Samples
32044368 25 Samples
32045044 100 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31942263 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QS0109
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
QuantiGene Sample Processing Kit for formalin-fikserede paraffinindlejrede (FFPE) prøver indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af vævshomogenater fra FFPE-vævsprøver til brug i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser for RNA- eller DNA-mål.
QuantiGene Sample Processing Kit for formalinfikserede paraffinindlejrede (FFPE) prøver indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af vævshomogenater fra FFPE-vævsprøver til brug i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser for RNA- eller DNA-mål. H &E-farvede præparater er kompatible med QuantiGene assays.
  • Let at følge instruktioner
  • Bevarer integriteten af RNA/DNA uden nedbrydning
  • Vælg den metode, der matcher din FFPE-vævsprøve
Hvad du får
QuantiGene Sample Processing Kit for FFPE-prøver indeholder vores proprietære homogeniseringsopløsning, proteinase K, og detaljerede instruktioner til fremstilling af vævshomogenater fra FFPE-vævssektioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 75 ml homogeniseringsopløsning, opbevar ved 15 °C til 30 °C
• 360 μl Proteinase K (50 μg/μl), opbevar ved -20 °C
Format Sæt
Prøvetype FFPE
Produktlinje QuantiGene
Produkttype Prøvebehandlingssæt
Mængde 100 prøver
Forsendelsestilstand Blue Ice