Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Prøvebehandlingskit, dyrkede celler
Artikelnummer. 31942695
Skift visning
Mængde:
10 plader
2 plader
5 x 10 plader
50 plader
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31942695 5 x 10 plader
31370139 2 plader
32044979 10 plader
31942259 50 plader
32045315 50 plader
32044915 5 x 10 plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31942695 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QS0102
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Dette QuantiGene prøvebehandlingssæt for dyrkede celler indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af cellelysater til brug i QuantiGene Singleplex samt Plex QuantiGene analyser for RNA-mål og QuantiGene Plex DNA-analyser for DNA-mål.
Dette QuantiGene prøvebehandlingssæt for dyrkede celler indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af cellelysater til brug i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser for RNA-mål og QuantiGene Plex DNA-analyser for DNA-mål.
  • Let at følge instruktioner
  • Bevarer integriteten af RNA/DNA uden nedbrydning
  • Vælg den metode, der matcher din dyrkede celleprøve
Hvad du får
QuantiGene Sample Processing Kit for dyrkede celler indeholder vores proprietære lysisblanding, proteinase K og detaljerede instruktioner til fremstilling af cellelysater fra dyrkede celler.
Succes med cellelyse
Nøglefaktorer, der påvirker cellernes fuldstændige lys, omfatter:
  • Lysisblandingen
  • Proteinase K
  • Vortexing eller pipettering af prøven
  • Opbevaring af lysaterne ved -80 °C
  • Inkubation ved 50 °C
De protokoller, der følger med QuantiGene Sample Processing Kit for dyrkede celler, bruger en kombination af disse faktorer for at sikre fuldstændig lysering af prøverne. Derudover giver lysisblandingen de rette ioniske betingelser for nathybridisering i assays.QuantiGene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 5 x 75 ml Lysisblanding, opbevar ved 15 °C til 30 °C
• , 5 x 750 μl Proteinase K (50 μg/μl), opbevar ved -20 °C.
Format Sæt
Prøvetype Cellekulturer
Produktlinje QuantiGene
Produkttype Prøvebehandlingssæt
Mængde 5 x 10 plader
Forsendelsestilstand Blue Ice