Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Prøvebehandlingskit, dyrkede celler
Beskrivelse
Dette QuantiGene prøvebehandlingssæt for dyrkede celler indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af cellelysater til brug i QuantiGene Singleplex samt Plex QuantiGene analyser for RNA-mål og QuantiGene Plex DNA-analyser for DNA-mål.
- Let at følge instruktioner
- Bevarer integriteten af RNA/DNA uden nedbrydning
- Vælg den metode, der matcher din dyrkede celleprøve
Hvad du får
QuantiGene Sample Processing Kit for dyrkede celler indeholder vores proprietære lysisblanding, proteinase K og detaljerede instruktioner til fremstilling af cellelysater fra dyrkede celler.
Succes med cellelyse
Nøglefaktorer, der påvirker cellernes fuldstændige lys, omfatter:
- Lysisblandingen
- Proteinase K
- Vortexing eller pipettering af prøven
- Opbevaring af lysaterne ved -80 °C
- Inkubation ved 50 °C
De protokoller, der følger med QuantiGene Sample Processing Kit for dyrkede celler, bruger en kombination af disse faktorer for at sikre fuldstændig lysering af prøverne. Derudover giver lysisblandingen de rette ioniske betingelser for natlig hybridisering i assays.QuantiGene
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 15 ml Lysis-blanding, opbevar ved 15 °C til 30 °C • , 150 μl Proteinase K (50 μg/μl), opbevar ved -20 °C |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Cellekulturer |
| Produktlinje | QuantiGene |
| Produkttype | Prøvebehandlingssæt |
| Mængde | 2 plader |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |