Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Prøvebehandlingssæt, blodprøver
Artikelnummer. 31942694
Skift visning
Mængde:
10 plader
2 plader
5 x 10 plader
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31942694 5 x 10 plader
32044639 2 plader
32045382 10 plader
32044491 5 x 10 plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31942694 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QS0112
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Dette QuantiGene prøvebehandlingssæt til blodprøver indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af cellelysater fra helblodsprøver til brug i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser for RNA- eller DNA-mål.
Dette QuantiGene prøvebehandlingssæt til blodprøver indeholder reagenser og instruktioner til fremstilling af cellelysater fra helblodsprøver til brug i QuantiGene Singleplex samt QuantiGene Plex analyser for RNA- eller DNA-mål.
  • Let at følge instruktioner
  • Bevarer integriteten af RNA/DNA uden nedbrydning
  • Vælg den metode, der matcher din fuldblodsprøve eller tørret blodplet
Hvad du får
Sættet indeholder vores proprietære lyseblanding, proteinase K, samt detaljerede instruktioner til fremstilling af fuldblod fra heparin-, citrat- eller EDTA-rør, PAXgene blod-RNA-rør, Tempus™ blod-RNA-rør eller fra tørrede blodpletter fremstillet fra standard antikoagulant venøst blod eller fingerstik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 5 x 50 ml Lysis-blanding, opbevar ved 15 °C til 30 °C
• 5 x 3,25 ml Proteinase K (50 μg/μl), opbevar ved -20 °C
Format Sæt
Prøvetype Blod
Produktlinje QuantiGene
Produkttype Prøvebehandlingssæt
Mængde 5 x 10 plader
Forsendelsestilstand Blue Ice