Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Vaskebufferkomponenter
Beskrivelse
QuantiGene Plex Wash Buffer Components er vandbaserede bufferløsninger, der blandes med nukleasefrit vand for at danne QuantiGene Plex wash buffer. Wash buffer-komponenterne kan købes i 1, 3 eller 10 plademængder for at supplere QuantiGene Plex Assay Kits, når der kræves ekstra wash buffer volumen til automatisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Til brug med (applikation) | QuantiGene Plex Undersøgelse |
| Indhold og opbevaring | • 2,4 ml Wash Buffer Komponent 1 • 39 ml Wash Buffer Komponent 2 Opbevares ved stuetemperatur. |
| Nøglefunktioner | Multigenekspression |
| Produktlinje | QuantiGene Plex |
| Produkttype | Vaske-Buffer |
| Mængde | 3 plader |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |