Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mus virus-vært-panel, 50-plex
Beskrivelse
QuantiGene Plex Mouse Virus-Host Panel, 50-plex, fokuserer på RNA-mål, der er relevante for biologi af luftvejsvirusinfektion i musemodeller og inkluderer mål relateret til immunrespons, virusinfektionsproces, cytokinstorm, virale RNA'er (SARS-CoV-2, influenza, respiratorisk syncytial virus/RSV) og mere. Dette panel blev funktionelt verificeret. Hvis et bestemt mål af interesse ikke er inkluderet, kan et specialdesignet panel designes. Hvert nyt og specialdesignet panel designes, bygges, valideres og sendes inden for tre uger efter din ordre. Dette panel bruges i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit, som indeholder alle buffere, plader og detektionsreagenser, der er nødvendige for at udføre assay i 96- eller 384-brøndplader.
Funktioner i QuantiGene Plex Mouse Virus-Host Panel, 50-plex, omfatter:
- Ægte multiplexing—måler 50 gener af interesse og husholdsgener i samme brønd uden krydsreaktivitet
- Tilpasning af vanskelige prøvetyper—arbejder med nedbrudt og krydsbundet RNA i FFPE-væv og blod
- Standardiseret platform—bruger 96- eller 384-brønds pladeformater, der er kompatible med Luminex 200, MagPix og FlexMap3D-systemer
- Simple workflows—anvender en ELISA-lignende arbejdsgang med direkte hybridisering af transskripter til perler og transkriptetikettering
- Stort udvalg af validerede mål, — hvis yderligere mål skal tilføjes til dette panel, kan du vælge blandt over 22.000 gener for at skabe vej- og sygdomstema-paneler
- Hurtig levering af specialpaneler—, hvis vi ikke har dine gener, kan vi lave et specialpanel/dine egne inden for tre uger
QuantiGene Plex assays er hybridiseringsbaserede assays til direkte kvantificering af RNA direkte fra cellelysater, vævshomogenater eller renset RNA, og de muliggør måling af flere mål i samme brønd via multiplexing. QuantiGene Plex ASSAYS indeholder to komponenter: et mål-specifikt probe-sæt og magnetiske fangstperler. De bruger de mål-specifikke prober til at fange det relevante RNA, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter fluorescerende signaler, som aflæses med et Luminex xMAP instrument.
Mål: SARS-CoV-2 panprobe (orf1ab, membranglykoprotein, nukleokapsid), ORF3a, ORF7a, ORF8, RdRP/NSP12, S-protein, TMPRSS2, ACE2, AT2, NF-Bκ, DPP4 (CD26), Envelope Protein, Influenza Pan Probe, RSV Pan Probe, CD4, CD8a, HLA-DR, CD38, CD25, CD14, CD19, RORc, TBX21, GATA3, NCAM1 (CD56), CD11d, IFITM1, CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1a), IFNg, Il12A, IL6, IL8a, IL1b, IFNa, Il10, IL2, TNFa, IL4, Granzyme B, IL18, IP10 (CXCL10), GM-CSF, IL17A (CTLA8), VEGF-A, GAPDH, GUSB, HPRT1, PPIB, RPL13A
Teknologi
QuantiGene Plex Analyser benytter forgrenet DNA (bDNA) teknologi. Først lyseres celler (eller blod) eller vævsprøver (inklusive FFPE) homogeniseres for at frigive mål-RNA'et. For det andet inkuberes oligonukleotid-probesættet med mål-RNA og Luminex xMAP kugle-sættet natten over. Under denne inkubation hybridiserer proberne samarbejdende til målet og fanger proberne, der er bundet til hver perle, og fanger mål-RNA'et. For det tredje udføres signalforstærkning via sekventiel hybridisering af bDNA-forforstærker-, forstærker- og mærkeprobemolekylerne til målet. Tilsætning af streptavidin-phycoerytrin genererer et luminescerende signal, der er direkte proportionalt med mængden af mål-mRNA i prøven. Dette muliggør (relativ) kvantificering af genekspression og med dette specifikke panel mulighed for studier af virusinfektionsprocesser, muse (værts) immunprofil og cytokinstorm-biomarkører samt tilstedeværelse af SARS-CoV-2 og udvalgte influenza- og RSV stammer.
Applikationer
QuantiGene Plex Anvendelser af assay-forskning omfatter sammensætningsscreening for lægemiddelopdagelse, biomarkørverifikation, siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske forsøgsprøver, validering af mikroarrays, prædiktiv toksikologi samt påvisning af translokationer og fusionsgener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kanalklassifikation | Virologi |
| Format | 96-brønds |
| Til brug med (applikation) | QuantiGene Plex Undersøgelse |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrument |
| Indhold og opbevaring | Virologi |
| Produktlinje | QuantiGene™ Plex |
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 50 plex, 3 plader (96-brønd) |
| Forsendelsestilstand | Virologi |
| Prøvetype | Virologi |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.