Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mouse Housekeeping Gene Panel, 27-plex
Artikelnummer. 18755465
Mængde:
1 plade
10 plader
3 Plates
Artikelnummer. 18755465
Brand: Invitrogen™ QGP227MSHKPANEL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De QuantiGene Plex Mouse Housekeeping Gene Panel, 27-plex, muliggør måling af ekspressionen af relevante musehusholderske gener gennem analyse af 27 RNA-mål og biomarkører i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation.
De QuantiGene Plex Mouse Housekeeping Gene Panel, 27-plex, muliggør måling af ekspressionen af relevante musehusholderske gener gennem analyse af 27 RNA-mål og biomarkører i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation. Dette panel indeholder husholdningsgener, der almindeligvis bruges som referencegener i genekspressionsundersøgelser til pålidelig normalisering og kvalitetskontrol.
QuantiGene Plex Paneler er grundigt testet for målkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give de højeste niveauer af validering og præcision.
Dette panel bruges i kombination med QuantiGene Plex Analysekit (Kat. nr. QP1013), som indeholder alle buffere, plader og detektionsreagenser, der er nødvendige for at udføre analysen i 96-brøndsplader. For detaljerede oplysninger, se QuantiGene Plex Genekspressionsanalysebestilling.
Funktioner af QuantiGene Plex paneler inkluderer:
  • Ægte multipleksing —måler flere gener af interesse og husholdningsgener i samme brønd uden krydsreaktivitet
  • Indkvartering af vanskelige prøvetyper —fungerer med nedbrudt og tværbundet RNA i FFPE-væv og blod
  • Standardiseret platform —bruger 96-plade format kompatibelt med Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og INTELLIFLEX-systemer (384-brønds format tilgængeligt på efterspørgsel)
  • Enkel arbejdsgang —anvender en ELISA-lignende arbejdsgang med direkte hybridisering af transkripter til perler og transkriptmærkning (forgrenet DNA-signalamplifikation og PE-udlæsning)
  • Tilpas med validerede mål , —hvis der er behov for alternative mål i dette panel, vælg fra vores store beholdning af over 22.000 gener for at oprette brugerdefinerede forskningspaneler
  • Hurtig ekspedition —af dette katalogpanel for hurtig levering
Mål: Actb, Atp6v1a, B2m, Gapdh, Gusb, Hmbs, Hprt, Il6, Ldha, Pgk1, Polr2a, Ppia, Ppib, Rpl13a, Rpl19, Rpl32, Rplp0, Rps18, Rps20, Rps23, Sdb, Sdb, S, Rps, S, T, T Tgfb1, Tnf, Txn2
Panel- og signalforstærkningsteknologi
QuantiGene Plex Assays er hybridiseringsbaserede assays til direkte kvantificering af RNA direkte fra cellelysater, vævshomogenater eller oprenset RNA, og de muliggør måling af flere mål i den samme brønd via multipleksing. QuantiGene Plex paneler indeholder to komponenter: et målspecifikt sondesæt og magnetiske indfangningsperler. De målspecifikke prober bruges til at fange RNA'et af interesse, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter de fluorescerende signaler, som aflæses med en Luminex xMAP instrument. Intensiteten af det fluorescerende signal er direkte proportional med mængden af mål-mRNA til stede i prøven. Dette muliggør (relativ) kvantificering af genekspression og muliggør med dette specifikke panel human immunprofilering. Detaljeret og trin-for-trin dataanalyse er lettet af QuantiGene Plex dataanalyse app.
Applikationer
QuantiGene Plex Assayforskningsapplikationer omfatter sammensatte screening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, bestemmelse af siRNA knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, mikroarray-validering, forudsigelig toksikologisk forskning og translokation/fusionsgendetektion. Generelt kan enhver multipleks genekspressionsanalyse udføres med QuantiGene Plex analyser, uafhængigt af art eller prøvetype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Til brug med (applikation) QuantiGene Genekspressionsassay
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrument
Indhold og opbevaring
Målspecifikt sondesæt og magnetiske indfangningsperler (forblandet og klar til brug).
Opbevar sondesættet og indfang perler ved 4 °C.
Frys ikke capture perlerne, da de kan blive beskadiget, hvis de fryses.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttype Multiplex panel
Mængde 3 Plates
Forsendelsestilstand Våd is
Prøvetype Oprenset RNA, celle/blod/FFPE lysater, vævshomogenater
Detektionsmetode Fluorescens
Forskningsområde Reference Genes
Arter Mouse