Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Menneskelig JNK-MAPK signalvejspanel, 22-plex
Artikelnummer. 30503522
Skift visning
Mængde:
1 Plade
10 plader
3 Plader
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30503522 3 Plader
30503513 1 Plade
30503500 10 plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30503522 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QGP222JNKMAPK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71900.00 DKK
    57520.00 DKK / Pakke med 3
    Spare 14380.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Human QuantiGene Plex JNK-MAPK Signaling Pathway Panel muliggør måling af ekspression af relevante menneskelige gener forbundet med JNK-MAPK-vejen gennem analyse af 22 RNA-mål og vedligeholdelsesgener ved hjælp Luminex xMAP af teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation.
QuantiGene Plex Human JNK-MAPK Signaling Pathway Panel, 22-plex, muliggør måling af ekspression af relevante menneskelige gener forbundet med JNK-MAPK-signalvejen gennem analyse af 22 RNA-mål og vedligeholdelsesgener i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation. Dette panel indeholder nøglegener, der er involveret i signalvejsdynamik, som regulerer immunrespons, cellevækst og apoptose, hvilket hjælper med at give indsigt i onkologi, immunologi og inflammatorisk sygdomsforskning.
QuantiGene Plex Paneler testes grundigt for målkombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give høje niveauer af validering og præcision.
Dette panel bruges i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit, som indeholder alle buffere, plader og detektionsreagenser, der er nødvendige for at udføre assay i 96-brøndplader.
Funktioner ved QuantiGene Plex panelerne omfatter:
  • Ægte multiplexing—måler flere gener af interesse og husholdsgener i samme brønd uden krydsreaktivitet
  • Tilpasning af vanskelige prøvetyper—arbejder med nedbrudt og krydsbundet RNA i FFPE-væv og blod
  • Standardiseret platform—bruger 96-brøndsformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, og INTELLIFLEX-systemer (384-brøndsformat tilgængeligt efter behov)
  • Simple workflows—anvender en ELISA-lignende arbejdsgang med direkte hybridisering af transkripter til perler og transkriptmærkning (forgrenet DNA-signalforstærkning og PE-aflæsning)
  • Tilpas med validerede mål,—hvis der er behov for alternative mål i dette panel, vælg fra vores store inventar på over 22.000 gener for at skabe tilpassede forskningspaneler
  • Rapid turnaround af dette standardpanel for hurtig levering
Mål: ATF2, CCND1, FOS, , GAPDH, GUSB, HPRT1, JUN, MAP2K1, MAP2K3, MAP2K4, MAP2K6, MAP2K7, MAPK10, MAPK14, MAPK3, MAPK8, MYC, PPIB, PTK2, RPP38, TGFB1, TNF
Tavle- og signalforstærkerteknologi
QuantiGene Plex assays er hybridiseringsbaserede assays til direkte kvantificering af RNA direkte fra cellelysater, vævshomogenater eller renset RNA, og de muliggør måling af flere mål i samme brønd via multiplexing. QuantiGene Plex Panelerne indeholder to komponenter: et mål-specifikt probe-sæt og magnetiske fangstperler. De målspecifikke prober bruges til at fange det RNA, der er af interesse, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter de fluorescerende signaler, som aflæses med et Luminex xMAP instrument. Intensiteten af det fluorescerende signal er direkte proportional med mængden af mål-mRNA i prøven. Dette muliggør (relativ) kvantificering af genekspression og muliggør med dette specifikke panel menneskelig immunprofilering. Detaljeret og trin-for-trin dataanalyse muliggøres af QuantiGene Plex dataanalyseappen.
Applikationer
QuantiGene Plex Anvendelser af assay-forskning omfatter sammensat screening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, bestemmelse af siRNA knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, validering af mikroarrays, prædiktiv toksikologisk forskning og translokations-/fusionsgendetektion. Generelt kan enhver multiplex genekspressionsanalyse udføres med QuantiGene Plex assays, uafhængigt af art eller prøvetype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Til brug med (applikation) QuantiGene Genekspressionsassay
Til brug med (udstyr) Luminex Instrument
Indhold og opbevaring
Mål-specifikt probesæt og magnetiske fangstperler (færdigblandede og klar til brug).
Opbevar probe sat og fang perler ved 4 °C.
Frys ikke fangstperlerne, da de kan blive beskadiget, hvis de fryses.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttype Multiplexpanel
Mængde 3 Plader
Forsendelsestilstand Våd is
Prøvetype Renset RNA, celle/blod/FFPE-lysater, vævshomogenater
Detektionsmetode fluorescens
Forskningsområde Cellesignalering
Arter ADN
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.