Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex
Beskrivelse
De QuantiGene Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex, muliggør måling af ekspressionen af relevante humane husholderske gener gennem analyse af 30 RNA-mål og biomarkører i en enkelt brønd ved hjælp af Luminex xMAP teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation. Dette panel indeholder husholdningsgener, der almindeligvis bruges som referencegener i genekspressionsundersøgelser til pålidelig normalisering og kvalitetskontrol.
QuantiGene Plex Paneler er grundigt testet for målkombinabilitet, interferens og krydsreaktivitet for at give de højeste niveauer af validering og præcision.
Dette panel bruges i kombination med QuantiGene Plex Analysekit (Kat. nr. QP1013), som indeholder alle buffere, plader og detektionsreagenser, der er nødvendige for at udføre analysen i 96-brøndsplader. For detaljerede oplysninger, se QuantiGene Plex Genekspressionsanalysebestilling.
Funktioner af QuantiGene Plex paneler inkluderer:
- Ægte multipleksing —måler flere gener af interesse og husholdningsgener i samme brønd uden krydsreaktivitet
- Indkvartering af vanskelige prøvetyper —fungerer med nedbrudt og tværbundet RNA i FFPE-væv og blod
- Standardiseret platform —bruger 96-plade format kompatibelt med Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og INTELLIFLEX-systemer (384-brønds format tilgængeligt på efterspørgsel)
- Enkel arbejdsgang —anvender en ELISA-lignende arbejdsgang med direkte hybridisering af transkripter til perler og transkriptmærkning (forgrenet DNA-signalamplifikation og PE-udlæsning)
- Tilpas med validerede mål , —hvis der er behov for alternative mål i dette panel, vælg fra vores store beholdning af over 22.000 gener for at oprette brugerdefinerede forskningspaneler
- Hurtig ekspedition —af dette katalogpanel for hurtig levering
Mål: ACTB, ATP6V1A, B2M , EIF4E2, GAPDH, GUSB, HMBS, HPRT1, IL12A, IL17B, IL8, LDHA, PGK1, POLR2A, PPIA, PPIB, RPL13A, RPL19. TGFB1, TXN2, UBC
Panel og signalforstærkningsteknologi
QuantiGene Plex Assays er hybridiseringsbaserede assays til direkte kvantificering af RNA direkte fra cellelysater, vævshomogenater eller oprenset RNA, og de muliggør måling af flere mål i den samme brønd via multipleksing. QuantiGene Plex paneler indeholder to komponenter: et målspecifikt sondesæt og magnetiske indfangningsperler. De målspecifikke prober bruges til at fange RNA'et af interesse, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter de fluorescerende signaler, som aflæses med en Luminex xMAP instrument. Intensiteten af det fluorescerende signal er direkte proportional med mængden af mål-mRNA til stede i prøven. Dette muliggør (relativ) kvantificering af genekspression og muliggør med dette specifikke panel human immunprofilering. Detaljeret og trin-for-trin dataanalyse er lettet af QuantiGene Plex dataanalyse app.
Applikationer
QuantiGene Plex Assayforskningsapplikationer omfatter sammensatte screening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, bestemmelse af siRNA knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, mikroarray-validering, forudsigelig toksikologisk forskning og translokation/fusionsgendetektion. Generelt kan enhver multipleks genekspressionsanalyse udføres med QuantiGene Plex analyser, uafhængigt af art eller prøvetype.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Til brug med (applikation) | QuantiGene Genekspressionsassay |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrument |
| Indhold og opbevaring | Målspecifikt sondesæt og magnetiske indfangningsperler (forblandet og klar til brug). Opbevar sondesættet og indfang perler ved 4 °C. Frys ikke capture perlerne, da de kan blive beskadiget, hvis de fryses. |
| Produktlinje | QuantiGene™ Plex |
| Produkttype | Multiplex panel |
| Mængde | 1 plade |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Prøvetype | Oprenset RNA, celle/blod/FFPE lysater, vævshomogenater |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Vis mere |