Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Hunderengøringsgenpanel, 9-plex
Beskrivelse
QuantiGene Plex Dog Housekeeping Gene Panel, 9-plex, muliggør måling af udtrykket af relevante hundegener gennem analyse af 9 RNA-mål og biomarkører i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation. Dette panel indeholder husholdsgener, der ofte bruges som referencegener i genekspressionsstudier for pålidelig normalisering og kvalitetskontrol.
Mål: ACTB, B2M, GAPDH, RPS5, RPS19, HPRT1, RPL13A, RPL32, PPIB
QuantiGene Plex Panelerne testes grundigt for målkombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at opnå fremragende validering og præcision.
Dette panel bruges i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit, som indeholder alle buffere, plader og detektionsreagenser, der er nødvendige for at udføre assay i 96-brøndplader.
Funktioner ved QuantiGene Plex panelerne omfatter:
- Ægte multiplexing—måler flere gener af interesse og husholdsgener i samme brønd uden krydsreaktivitet
- Tilpasning af vanskelige prøvetyper—arbejder med nedbrudt og krydsbundet RNA i FFPE-væv og blod
- Standardiseret platform—bruger 96-plade format kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, og INTELLIFLEX-systemer (384-brøndsformat tilgængeligt efter behov)
- Simple workflows—anvender en ELISA-lignende arbejdsgang med direkte hybridisering af transkripter til perler og transkriptmærkning (forgrenet DNA-signalforstærkning og PE-aflæsning)
- Tilpas med validerede mål,—hvis der er behov for alternative mål i dette panel, vælg fra vores store inventar på over 22.000 gener for at skabe tilpassede forskningspaneler
- Rapid turnaround for hurtig levering
Tavle- og signalforstærkerteknologi
QuantiGene Plex assays er hybridiseringsbaserede assays til direkte kvantificering af RNA direkte fra cellelysater, vævshomogenater eller renset RNA, og de muliggør måling af flere mål i samme brønd via multiplexing. QuantiGene Plex Panelerne indeholder to komponenter: et mål-specifikt probe-sæt og magnetiske fangstperler. De målspecifikke prober bruges til at fange det RNA, der er af interesse, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter de fluorescerende signaler, som aflæses med et Luminex xMAP instrument. Intensiteten af det fluorescerende signal er direkte proportional med mængden af mål-mRNA i prøven. Dette muliggør (relativ) kvantificering af genekspression og muliggør med dette specifikke panel menneskelig immunprofilering. Detaljeret og trin-for-trin dataanalyse muliggøres af QuantiGene Plex dataanalyseappen.
Applikationer
QuantiGene Plex Anvendelser af assay-forskning omfatter sammensat screening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, bestemmelse af siRNA knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, validering af mikroarrays, prædiktiv toksikologisk forskning og translokations-/fusionsgendetektion. Generelt kan enhver multiplex genekspressionsanalyse udføres med QuantiGene Plex assays, uafhængigt af art eller prøvetype.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Til brug med (applikation) | QuantiGene Genekspressionsassay |
| Til brug med (udstyr) | Luminex Instrument |
| Indhold og opbevaring | Mål-specifikt probe set og magnetiske capture beads (færdigblandede og klar til brug) Store Probe sat til -20 °C og capture beads til 4 °C (frys ikke!) |
| Produktlinje | QuantiGene™ Plex |
| Produkttype | Multiplexpanel |
| Mængde | 1 Plade |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Prøvetype | Renset RNA, celle/blod/FFPE-lysater, vævshomogenater |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.