Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Katterengøringsgenpanel, 9-plex
Artikelnummer. 31034457
Skift visning
Mængde:
1 Plade
10 plader
3 Plader
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31034457 1 Plade
31034384 3 Plader
31034289 10 plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31034457 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. QGP109CATHKPANEL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
QuantiGene Plex Cat Housekeeping Gene Panel, 9-plex, muliggør måling af udtrykket af relevante katte-husholdergener ved analyse af 9 RNA-mål og biomarkører i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation.
QuantiGene Plex Cat Housekeeping Gene Panel, 9-plex, muliggør måling af udtrykket af relevante katte-husholdergener ved analyse af 9 RNA-mål og biomarkører i en enkelt brønd ved hjælp Luminex xMAP af teknologi i kombination med forgrenet DNA-signalamplifikation. Dette panel indeholder husholdsgener, der ofte bruges som referencegener i genekspressionsstudier for pålidelig normalisering og kvalitetskontrol.
Mål: GUSB, POLR2A, PPIB, RPL30, TBP, RPS7, ACTB, HPRT, GAPD
QuantiGene Plex Panelerne testes grundigt for målkombinatoribilitet, interferens og krydsreaktivitet for at opnå fremragende validering og præcision.
Dette panel bruges i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit, som indeholder alle buffere, plader og detektionsreagenser, der er nødvendige for at udføre assay i 96-brøndplader.
Funktioner ved QuantiGene Plex panelerne omfatter:
  • Ægte multiplexing—måler flere gener af interesse og husholdsgener i samme brønd uden krydsreaktivitet
  • Tilpasning af vanskelige prøvetyper—arbejder med nedbrudt og krydsbundet RNA i FFPE-væv og blod
  • Standardiseret platform—bruger 96-plade format kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, og INTELLIFLEX-systemer (384-brøndsformat tilgængeligt efter behov)
  • Simple workflows—anvender en ELISA-lignende arbejdsgang med direkte hybridisering af transkripter til perler og transkriptmærkning (forgrenet DNA-signalforstærkning og PE-aflæsning)
  • Tilpas med validerede mål,—hvis der er behov for alternative mål i dette panel, vælg fra vores store inventar på over 22.000 gener for at skabe tilpassede forskningspaneler
  • Rapid turnaround for hurtig levering
Tavle- og signalforstærkerteknologi
QuantiGene Plex assays er hybridiseringsbaserede assays til direkte kvantificering af RNA direkte fra cellelysater, vævshomogenater eller renset RNA, og de muliggør måling af flere mål i samme brønd via multiplexing. QuantiGene Plex Panelerne indeholder to komponenter: et mål-specifikt probe-sæt og magnetiske fangstperler. De målspecifikke prober bruges til at fange det RNA, der er af interesse, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter de fluorescerende signaler, som aflæses med et Luminex xMAP instrument. Intensiteten af det fluorescerende signal er direkte proportional med mængden af mål-mRNA i prøven. Dette muliggør (relativ) kvantificering af genekspression og muliggør med dette specifikke panel menneskelig immunprofilering. Detaljeret og trin-for-trin dataanalyse muliggøres af QuantiGene Plex dataanalyseappen.
Applikationer
QuantiGene Plex Anvendelser af assay-forskning omfatter sammensat screening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, bestemmelse af siRNA knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, validering af mikroarrays, prædiktiv toksikologisk forskning og translokations-/fusionsgendetektion. Generelt kan enhver multiplex genekspressionsanalyse udføres med QuantiGene Plex assays, uafhængigt af art eller prøvetype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Til brug med (applikation) QuantiGene Genekspressionsassay
Til brug med (udstyr) Luminex Instrument
Indhold og opbevaring Mål-specifikt probe set og magnetiske capture beads (færdigblandede og klar til brug)
Store Probe sat til -20 °C og capture beads til 4 °C (frys ikke!)
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttype Multiplexpanel
Mængde 1 Plade
Forsendelsestilstand Våd is
Prøvetype Renset RNA, celle/blod/FFPE-lysater, vævshomogenater
Detektionsmetode fluorescens
Forskningsområde Referencegener
Arter Kat
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.